Learn More
Labcon™ PurePlus™ 96-well PCR Plates for Roche™ Lightcycler™
Codice prodotto. 17597946 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Natural
White
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17597946 Natural pezzi 10
17507956 White pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17597946 Fornitore Labcon™ N. del fornitore 39625200009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.85€
    39.36€ / pezzi 10
    Risparmia 4.49€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
These 96-well PCR plates come in natural color or opaque white.
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
Specifica
Matrice 8 x 12
Colore Natural
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) pozzetto 0.1 mL
No. of Wells 96
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 10/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 128.6 mm
Larghezza (sistema metrico) 96.2 mm
Altezza (sistema metrico) 16.6 mm