Learn More
Labcon PurePlus™ Reusable Silicone Sealing Mat
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Materiale:
PTFE-coated Silicone
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Autoclavable
- Minimum Temperature: -80°C
- 5 Mats/Pk, 10 Pk/Cs
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Certificazione/Conformità | RNase/DNase Free, ATP Free, Endotoxin (Pyrogen) Free |
| Materiale | PTFE-coated Silicone |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| No. of Wells | 96 |
| N. per custodia | 50/Cs. |
| N. per confezione | 5/Pk. |
| Formato | 96-Well Plate (Square) |
| Shipping Condition | RT |
| Vedi altri risultati |