Learn More
Labcon™ PurePlus™ Solid Frame PCR Plates
Codice prodotto. 30280325 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Matrice:
12 x 8
16 x 24
24 x 16
No. of Wells:
96
384
Volume (sistema metrico) pozzetto:
25 μL
0.1 mL
0.2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Matrice No. of Wells Volume (sistema metrico) pozzetto Dimensione della confezione
30280325 16 x 24 384 25 μL pezzi 100
30280319 12 x 8 96 0.1 mL pezzi 100
30280314 12 x 8 96 0.2 mL pezzi 100
30280324 24 x 16 384 25 μL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 30280325 Fornitore Labcon™ N. del fornitore 39885200009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    982.00€
    958.68€ / pezzi 100
    Risparmia 23.32€
    2% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Labcon Solid Frame PCR plates are made with two materials to improve the fit in thermocyclers and allow for rapid cycling.
  • Made with a rigid polycarbonate frame enclosing polypropylene reaction wells
  • Available in styles to fit major cyclers and are freezable (-80°C)
  • Choose from 96 or 384 well capacity
Specifica
Codice a barre No Barcode
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP
Formato SBS Standard
Matrice 16 x 24
Autoclavabile Not Autoclavable
Imballaggio 10 Plates/Pk., 10 Pk./Cs.
Colore Clear
Monouso Single-use
Product Type PCR plate
Skirt Style Full skirt
Materiale Polycarbonate
Volume (sistema metrico) pozzetto 25 μL
No. of Wells 384
Sterilità Non-sterile
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
Senza Dnasi Yes
Da utilizzare con (applicazione) PCR
Compatibilità ad alta produttività Yes
Senza RNasi Yes
Colore pozzetto Clear
Fit for Purpose PCR Ready