Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ ULTRA-VIOLET™ Guanti da laboratorio in nitrile in scatola per scienze biologiche
Codice prodotto. 17804891 Sfoglia Tutto Halyard Prodotti
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 230
pezzi 250
Codice prodotto. 17804891
Marca: HALYARD™ LFS511MD
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
La gamma PUREZERO™ LIFE SCIENCE GLOVE comprende cinque guanti in nitrile con tre livelli di protezione. Per l'uso in laboratori, ambienti di ricerca e aree pulite con applicazioni nei settori farmaceutico, della produzione di dispositivi medici, delle biotecnologie e della lavorazione/manipolazione degli alimenti.
I guanti in nitrile HALYARD™ PUREZERO™ Life Science offrono comfort e protezione grazie a:
PROTEZIONE BARRIERA
  • Test e standard completi
  • AQL medio del settore (1,0)
  • 3 livelli di protezione codificati a colori con spessore crescente
  • Testato contro 57 sostanze chimiche, fino a 14 farmaci chemioterapici e Fentanyl
  • Non sono realizzati con lattice di gomma naturale, per una protezione contro le allergie di tipo IV
SOSTENIBILITÀ
  • Il nostro stabilimento di produzione dei guanti Safeskin (Tailandia) utilizza il 92% di energia rinnovabile.
  • I dispenser sono realizzati con materiali riciclati fino all'85% e le custodie con materiali riciclati fino al 100%.
  • I guanti per scienze biologiche PUREZERO™ sono prodotti in uno stabilimento conforme ai requisiti della norma ISO 14001: 2015 - Sistema di gestione ambientale.
AFFIDABILITÀ DELLA FORNITURA
  • Consegnati attraverso la nostra catena di fornitura globale verticalmente integrata
  • Sostenuta da oltre 20 anni di esperienza nella produzione di guanti da esame in nitrile per il mercato industriale.
  • Tracciabilità delle materie prime fino alla loro fonte originaria
  • Prodotti presso il nostro stabilimento Safeskin in Tailandia
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC
Chemotherapeutic Rated 14 Chemotherapy Drugs
Chlorinated No
Accelerator Free No
Applicazioni Laboratory
AQL 1
Colore Blue
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 3.5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.09 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 2.8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 cm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size Medium
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 3.5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.09 cm
FDA 510 (k) Yes
Stile polso guanto Con bordino
Modello LFS511MD
Serie LFS511
Forza di trazione 20 MPa (Target)
Lunghezza (sistema imperiale) 9,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm