missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Purgeable Aromatics For Gasoline IdentifiCation, SPEX CertiPrep™

Codice prodotto. 15206116 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15206116

Marca: SPEX Certiprep PGAS

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Includes

Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material

Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation

AnalyteCAS No.Concentration
1,2-Dichlorobenzene95-50-12000μg/mL
1,3-Dichlorobenzene541-73-12000μg/mL
1,4-Dichlorobenzene106-46-72000μg/mL
Benzene71-43-22000μg/mL
Chlorobenzene108-90-72000μg/mL
Ethylbenzene100-41-42000μg/mL
Methyl-tert-butyl ether1634-04-42000μg/mL
m-Xylene108-38-32000μg/mL
o-Xylene95-47-62000μg/mL
p-Xylene106-42-32000μg/mL
Toluene108-88-32000μg/mL

Certifications

Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA Complaint

Specifica

Materiale o nome chimico Purgeable Aromatics
Imballaggio 2mL amber prescored glass ampule
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Metodi US EPA Method 602
Formula molecolare CH4O
Numero MDL MFCD00004595
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC Name metanolo
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Quantità 1 mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Purgeable Aromatics for Gasoline Identification
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,4-dichlorobenzene,benzene, toluene, ethylbenzene, methanol

Product intended for laboratory use only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato