Learn More
Corning™ Puromycin Dihydrochloride
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
0.10g
Specifica
Specifica
| Content And Storage | -5° to -25°C |
| Forma | Powder |
| Product Type | Antibiotic |
| Formato | Plastic Bottle |
| Quantità | 100 mg |