Learn More
TOKU-E™ Puromycin Dihydrochloride ReadyMade™ Solution
Click to view available options
Quantità:
20 mL
5 x 1 mL
10 x 1 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1mL
5mL
Descrizione
- CAS Number: 58-58-2
- Molecular Formula: C22H29N7O5 · 2HCl
- Molecular Weight: 544.43 g/mol
- Storage Conditions: -20°C
- Form: Liquid
- Source: Streptomyces alboniger
- Spectrum: Puromycin dihydrochloride is active against both prokaryotic and eukaryotic cells
- Mechanism of Action: During translation, Puromycin enters the ribosomal 'A' site and disrupts peptide transfer. As a result, the ribosome stops and the peptide chain is terminated leading to a nonfunctional protein
Specifica
Specifica
| CAS | 58-58-2 |
| Certificazione/Conformità | Purity >98.0% |
| Materiale o nome chimico | Puromycin Dihydrochloride |
| Colore | Colorless to light yellow |
| Content And Storage | -20°C |
| Descrizione | Puromycin Dihydrochloride ReadyMade™ Solution 10 mg/mL in HEPES buffer |
| Concentrazione | 9.7 to 10.3 mg/mL |
| Forma | Clear, colorless to slight yellow solution |
| Product Type | Antibiotic |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.