Learn More
Purpureaside C, MedChemExpress
Codice prodotto. 16461738
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 16461738
Marca: Medchem Express HYN4148
MedChemExpress Purpureaside C is a phenolic glycoside and has significant proinflammatory action.
Purpureaside C is a phenolic glycoside and has significant proinflammatory action.
Specifica
Materiale o nome chimico Purpureaside C
CAS 108648-07-3
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C35H46O20
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (158.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(O)C=CC(/C=C/C(O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@H](OCCC3=CC(O)=C(O)C=C3)O[C@@H]2CO[C@@H]4O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)CO)O)O[C@@]5([H])[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H](C)O5)O)O)=O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 786.73
Peso formulazione 786.73
Percent Purity 94.42%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.