Learn More
PURUS™ Tappetini per il controllo dei contaminanti a 30 strati EnviroTack™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15341992 Sfoglia Tutto Purus Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
Grigio
Trasparente
Dimensioni (L x P):
18 x 36 in.
457 x 914 mm
610 x 762 mm
610 x 914 mm
914 x 914 mm
457 x 1143 mm
660 x 1143 mm
914 x 1143 mm
914 x 1524 mm
Spessore (sistema imperiale):
1.4 mil
30 layer
Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm
Quantità:
30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione
30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione
4/Cs.
60 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 8
Codice prodotto. 15341992
Marca: PURUS™ PS 3645 38 G
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Esclusivamente da PURUS™, i tappetini EnviroTack™ sono in assoluto i primi prodotti per il controllo dei contaminanti contenenti materiali rinnovabili a base vegetale e privi di OGM. Rappresentano un'alternativa ecologica alla rimozione di polvere e sporcizia dovuti a traffico pedonale e ruote delle attrezzature
  • Ecocompatibile, contenente un materiale rinnovabile brevettato a base vegetale e privo di OGM che riduce le emissioni di CO2 durante il processo di produzione
  • Robusto ed efficace, offre prestazioni affidabili e sofisticate
  • Copertura adesiva uniforme per prestazioni ottimali ad ogni strato
  • Può essere riciclato attraverso i tradizionali sistemi di riciclaggio della plastica o attraverso la partnership di Fisher Scientific con PURUS™ e Terra Cycle
  • Le linguette numerate a basso profilo garantiscono la rimozione di un foglio alla volta e indicano il numero di strati rimanenti
Certifications
Prodotto in ambiente certificato ISO 9001
Specifica
Certificazione/Conformità Prodotto in ambiente certificato ISO 9001
Dimensioni (L x P) 914 x 1143 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso in applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche, semiconduttori, camere sterili e industriali
Quantità 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione
Rivestimento superficiale Regular Tack
Spessore (sistema imperiale) Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm
Spessore (sistema metrico) Film: 33 μm Adhesive: 8 μm
Colore Grigio
Materiale LDPE misto