Learn More
PURUS™ Tappetini per il controllo dei contaminanti a 30 strati EnviroTack™
Sfoglia Tutto Purus Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
Grigio
Trasparente
Dimensioni (L x P):
18 x 36 in.
457 x 914 mm
610 x 762 mm
610 x 914 mm
914 x 914 mm
457 x 1143 mm
660 x 1143 mm
914 x 1143 mm
914 x 1524 mm
Spessore (sistema imperiale):
1.4 mil
30 layer
Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm
Quantità:
30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione
30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione
4/Cs.
60 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 8
Descrizione
- Ecocompatibile, contenente un materiale rinnovabile brevettato a base vegetale e privo di OGM che riduce le emissioni di CO2 durante il processo di produzione
- Robusto ed efficace, offre prestazioni affidabili e sofisticate
- Copertura adesiva uniforme per prestazioni ottimali ad ogni strato Può essere riciclato attraverso i tradizionali sistemi di riciclaggio della plastica o attraverso la partnership di Fisher Scientific con PURUS™ e Terra Cycle
- Le linguette numerate a basso profilo garantiscono la rimozione di un foglio alla volta e indicano il numero di strati rimanenti
Certifications
Prodotto in ambiente certificato ISO 9001
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Prodotto in ambiente certificato ISO 9001 |
| Dimensioni (L x P) | 914 x 914 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso in applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche, semiconduttori, camere sterili e industriali |
| Quantità | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione |
| Rivestimento superficiale | Regular Tack |
| Spessore (sistema imperiale) | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm |
| Spessore (sistema metrico) | Film: 33 μm Adhesive: 8 μm |
| Colore | Bianco |
| Materiale | LDPE misto |