Learn More
PURUS™ Telai per tappetini per il controllo dei contaminanti EnviroTack™
Sfoglia Tutto Purus Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
508 x 965 mm
508 x 1194 mm
711 x 1194 mm
965 x 1194 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- Facile da spostare e pulire
- Il supporto antiscivolo garantisce che il telaio rimanga in posizione
- Adatti a tutti i tappetini PURUS™ EnviroTack™
- Resistenti e durevoli
- Antiscivolo, in tessuto di poliestere rivestito in polimero
- Naturalmente antimicrobico, resistente alle muffe
Specifications
Specifications
| Dimensioni (L x P) | 711 x 1194 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso in applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche, semiconduttori, camere sterili e industriali |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per l'uso con i tappetini da 660 x 1143 mm PURUS™ Biohybrid™ per agevolarne lo spostamento e la pulizia |
| Spessore (sistema metrico) | 3,175 mm |
| Colore | Bianco |
| Materiale | 100% polistirene |