Learn More
Fisherbrand™ Push-in Cap Glass Specimen Vials
Codice prodotto. 15314779 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 882
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15314779
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Store and display specimens securely and easily. Fisherbrand™ Push-in Cap Glass Specimen Vials are available in a variety of sizes. Fisherbrand™ screw-in polyethylene caps are sold separately.
  • Manufactured from clear Type 1B neutral glass
  • Versatile capacity range from a variety of sizes
  • 1 dram equates to approximately 3.55mL (or 0.125 fl. oz.)
  • Suitable for media, diagnostic, storage, display, and sample collection applications
  • Fisherbrand™ Polyethylene Push-in Caps for Glass Specimen Vials sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Materiale Vetro neutro di tipo 1B
Volume (sistema metrico) 1.75 ml
Tipo di chiusura Tappo a scatto
Altezza (sistema metrico) 36 mm
Dimensione chiusura 8 mm