Learn More
Watson-Marlow Tubing PVC Double Segment Manifold Tubing
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.88 mm
2.05 mm
2.29 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- 401U/D1, 401U/DM2 and 401U/DM3 Manual/auto Control Ultra Compact Pumps
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.03 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.88 mm |
| Materiale | PVC |
| Overall Length (English) | 1.5 ft. |
| Overall Length (Metric) | 0.46 m |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.03 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.8 mm |
| Colore | Orange/Orange |
| Product Type | Double Segment Tubing |