Learn More
Gilson™ PVC Elastomer Extension Tubing
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
5 mm
Dimensione della confezione:
3m
Descrizione
As part of our MINIPULS™ 3 and Evolution lines of peristaltic pumps, Gilson offers a variety of tubing of different material, inner diameter sizes, and lengths.
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 5 mm |
| Materiale | PVC |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Overall Length (Metric) | 300 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | general use |
| Portata | 179mL/min. |
| Permeabilità del gas | Bassa |
| Colore | Trasparente |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 94°C |