Learn More
Gilson™ PVC Tubing for MF1 and MF4 pump head
Codice prodotto. 10011972 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.38 mm
0.51 mm
1.02 mm
1.52 mm
2.06 mm
2.79 mm
3.18 mm
Portata:
0.574mL/min.
1.22mL/min.
1.9mL/min.
14mL/min.
25mL/min.
39mL/min.
47mL/min.
6mL/min.
Dimensione della confezione:
3m
Codice prodotto. 10011972
Marca: Gilson™ F117953
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with MF1 and MF4 pump head
  • PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 0.38 mm
Materiale PVC
Diametro (sistema metrico) esterno 2.2 mm
Overall Length (Metric) 300 cm
Da utilizzare con For MF1 and MF4 pump heads
Da utilizzare con (applicazione) general use
Quantità confezione 1 Each
Portata 1.22mL/min.
Permeabilità del gas Bassa
Colore Trasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 94°C
Product Type Extension Pump Tubing