Learn More
OHAUS™ PVC Flask Clamp
Codice prodotto. p-7158980 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1000 mL Flask
125 mL Flask
2000 mL Flask
250 mL Flask
500 mL Flask
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15712519
Marca: OHAUS™ 30400099
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ PVC Flask Clamp is designed to securely grip and position various sizes of flasks.
  • Constructed of PVC
  • For use with flasks
  • Designed to securely hold flask in place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1
Tipo Flask Clamp
Materiale PVC
Da utilizzare con (apparecchiatura) 125 mL Flask
Descrizione Flask Clamp PVC 125mL
Colore Purple
Jaw Type Four Interlocking
Diameter (Metric) Inside 3.01 in