Learn More
Welch Ilmvac™ PVC Hose with Support Spiral
Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
16 mm
Dimensione della confezione:
1m
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 16 mm |
| Materiale | PVC |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 23 mm |
| Overall Length (Metric) | 100 cm |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Product Type | Hose with Support Spiral |