Learn More
Kartell™ Tubi flessibili K30 in PVC
Codice prodotto. 10217301
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
9 mm
12 mm
14 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
6 mm
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
20m
pezzi 20
Codice prodotto. 10217301
Marca: Kartell™ 0389400
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In PVC atossico. I tubi flessibili Kartell™ K30 in PVC sono flessibili e trasparenti.
Manufactured from atoxic PVC. Kartell™ PVC K30 hoses are flexible and transparent.
  • Temperature range: -5°C to 50°C 
  • Cadmium free
  • Suitable for liquids transfer
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 8 mm
Materiale PVC
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Overall Length (Metric) 20 m
Da utilizzare con (applicazione) Per il trasferimento di liquidi
Min. Operating Temperature (Metric) da –5 a 20 °C
Quantità confezione 1 Each
Colore Trasparente
Max. Operating Temperature (Metric) da –5 a 20 °C
Titolo del prodotto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado