Learn More
Kartell™ Tubi flessibili K30 in PVC
Codice prodotto. 12523407
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
9 mm
12 mm
14 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
6 mm
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
20m
pezzi 20
Codice prodotto. 12523407
Marca: Kartell™ 0389500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In PVC atossico. I tubi flessibili Kartell™ K30 in PVC sono flessibili e trasparenti.
Manufactured from atoxic PVC. Kartell™ PVC K30 hoses are flexible and transparent.
  • Temperature range: -5°C to 50°C 
  • Cadmium free
  • Suitable for liquids transfer
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 10 mm
Materiale PVC
Diametro (sistema metrico) esterno 14 mm
Overall Length (Metric) 20 m
Da utilizzare con (applicazione) Per il trasferimento di liquidi
Min. Operating Temperature (Metric) da –5 a 20 °C
Quantità confezione 1 Each
Colore Trasparente
Max. Operating Temperature (Metric) da –5 a 20 °C