Learn More
Kartell™ Tubi da laboratorio in PVC Isoflex non tossico
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
20m
Descrizione
- Non-ageing and non-oxiding
- Resistant to both acids and alkalis
- Autoclavable
- Supplied in 20-meter rolls
- Packed in PE bags
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7 mm |
| Materiale | PVC |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
| Overall Length (Metric) | 20 m |
| Spessore (sistema metrico) | 2 mm |
| Quantità confezione | 1 Pack |
| Colore | Trasparente |