Learn More
Brady™ PVC Panels
Codice prodotto. 11594204
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
1 confezione
Codice prodotto. 11594204
Marca: Brady™ 710341
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Simply stick your vinyl signs to these PVC Panels to give you rigid signs.
  • Simply stick your vinyl signs to these panels to give you rigid signs.
Specifica
Product Type White Rigid PVC Panel
Colore White
Materiale PVC
Larghezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Altezza (sistema imperiale) 12.99 in.
Altezza (sistema metrico) 330 mm
Spessore (sistema imperiale) 0.0591 in.
Spessore (sistema metrico) 1.55 mm
Dimensioni (L x P) 330 x 100 mm
Descrizione Globalmark White Rigid PVC panel
Finitura Rigid
Formato Label
Forma Rectangle
Temperature Range (Metric) -20°C to +70°C
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification
Quantità 10 Pk.