Learn More
Dostmann Electronic™ Sonde di precisione in PVC
Codice prodotto. 11854402
Click to view available options
Tipi di sensore:
Classe 1/10
Classe 1/3
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11854402
Marca: Dostmann Electronic™ 60001074
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rich, robust accessory for hand-held meter Series P700 that is ideal for use in many laboratory, scientific, and research environments.
  • Temperature Sensor Pt100 6000-1074
  • Pt100, Cl. 1/10 DIN -200...+450 °C 300 x 3,0 mm
  • Immer­sion probe for meas­uring in liquid and powderd mater­ials
  • Sensor Class 1/​10, Pt100(ceramic), 4-wire, DIN IEC 751,
  • tube
  • V2A or inconel, mineral-insu­lated, with handle, thermal stabil­ized
Specifica
Tipo Sonda di precisione
Materiale PVC
Tipi di sensore Classe 1/10
Accuracy ± 0.03°C
Temperature Range (Metric) -200 - +450 °C
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm