Learn More
Gilson™ PVC Reference Tubing for MF1 and MF4 Pump Heads
Codice prodotto. 10626653 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.38 mm
0.76 mm
1 mm
1.29 mm
2.76 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 10626653
Marca: Gilson™ F117932
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with MF1 and MF4 Pump Heads
  • Calibrated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Materiale PVC
Overall Length (Metric) 40 cm
Da utilizzare con For MF1 and MF4 Pump Heads
Da utilizzare con (applicazione) General use
Quantità confezione 12 Pack
Portata 0.574mL/min.
Permeabilità del gas Bassa
Colore Trasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 94°C
Product Type Pump Tubing