Learn More
Fisherbrand™ PVC Cryogenic Cane Sleeves
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
:
PVC Cryogenic Cane Sleeves; Size: 275 x 14.5 mm (L x dia.)
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Lunghezza (sistema metrico) | 275 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10.8 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Freezer Storage or In LN2 Containers |
| Quantità | 100 Pk. |
| Peso (sistema metrico) | 1 kg |
| Size | 275 x 14.5 mm (L x dia.) |
| Progettazione | Cylindrical |
| Materiale | PVC |
| Tipo | Cryogenic Sleeves |
| Vedi altri risultati |