Learn More
Buerkle™ PVC Standard Bung
Codice prodotto. p-8002511 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Codice prodotto. 17270644
Marca: Buerkle™ 97632834
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Laboratory standard bung made of PVC with good chemical resistance against acids and alkalis.
  • PVC, soft, red
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Lunghezza (sistema metrico) 28 mm
Larghezza (sistema metrico) 34 mm
Colore Red