Learn More
Navailles PVC Stool
Codice prodotto. p-7237242
Click to view available options
Altezza seduta:
460 to 590 mm
630 to 870 mm
Include:
Seat
Seat, Backrest
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17466162
Marca: Navailles 4GN 10GBJU 90 737
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The PVC Stool offers the advantages of being compact, polyvalent, and easily adjustable.
  • Chrome, 5-branch, reinforced, scuff-resistant base
  • Castors with rubber wheels
  • Chrome gas-lift column with height adjustment and shock absorber
  • M1 vinyl round seat with high-density soft foam
Specifica
Colore Gray
Stile del braccio No Armrests
Certificazione/Conformità M1
Da utilizzare con (applicazione) Medical Practices, Laboratories
Include Seat
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 265 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 120 kg
Altezza seduta 460 to 590 mm
Larghezza (sistema imperiale) 21.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 55 cm