Learn More
Navailles PVC Stool with Foot Control
Codice prodotto. p-7237244
Click to view available options
Altezza seduta:
460 to 590 mm
570 to 670 mm
Include:
Seat, Backrest, Foot Control
Seat, Foot Control
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17456162
Marca: Navailles 4GM 37GPLU 90 737
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The PVC stool with Foot Control offers the advantages of being compact, polyvalent, easily adjustable, and hygienic.
  • Chrome, 5-branch, reinforced, scuff-resistant base
  • Castors with rubber wheels
  • M1 vinyl round seat with high-density soft foam
  • Chrome gas-lift column with height adjustment and shock absorber
  • Foot control for adjusting height to keep hands clean
Specifica
Colore Gray
Stile del braccio No Armrests
Certificazione/Conformità M1
Da utilizzare con (applicazione) Medical Practices
Include Seat, Backrest, Foot Control
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 265 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 120 kg
Altezza seduta 460 to 590 mm
Larghezza (sistema imperiale) 23.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 59 cm