Learn More
Cole-Parmer™ Rubinetti d'arresto in PVC
Codice prodotto. 11809442
Click to view available options
Connectors:
NPT(M) x Hose
Tubo flessibile x tubo flessibile
Adatto al tubo ID:
0.5 to 5/8 in.
Da 0.25 a 0.5“
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11809442
Marca: Cole-Parmer™ 0622554
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Eliminate guess work with these stopcocks with flow indication. Cole Parmer™ PVC Stopcocks with Flow Indication feature PVC bodies, EPDM seals and seats. Flow indicator on handle.
  • Maximum pressure is 150psi at the maximum temperature of 49°C
  • Maximum vacuum is 29.9'' Hg
Specifica
Materiale PVC
Pressione 150 psi
Adatto al tubo ID 0.5 to 5/8 in.
N. per confezione 1 Each
N. per custodia 1 Each
Connectors NPT(M) x Hose