Learn More
Cole-Parmer™ Rubinetti d'arresto in PVC
Codice prodotto. 11809452
Click to view available options
Connectors:
NPT(M) x Hose
Tubo flessibile x tubo flessibile
Adatto al tubo ID:
0.5 to 5/8 in.
Da 0.25 a 0.5“
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11809452
Marca: Cole-Parmer™ 0622556
Eliminate guess work with these stopcocks with flow indication. Cole Parmer™ PVC Stopcocks with Flow Indication feature PVC bodies, EPDM seals and seats. Flow indicator on handle.
  • Maximum pressure is 150psi at the maximum temperature of 49°C
  • Maximum vacuum is 29.9'' Hg
Specifica
Materiale PVC
Pressione 150 psi
Adatto al tubo ID Da 0.25 a 0.5“
N. per confezione 1 ciascuno
N. per custodia 1 ciascuno
Connectors Tubo flessibile x tubo flessibile