Learn More
Kautex™ Flacone con collo stretto in PVC trasparente
Codice prodotto. 15931421
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.25 l
0.5 L
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 106
pezzi 194
pezzi 390
Codice prodotto. 15931421
Marca: Kautex™ 2000071490
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Grasp the Kautex™ PVC Transparent Rectangular Narrow Neck Bottle by its ripped sides for stability as you package. send samples, store and mail its contents. The bottle is also leak-proof.
  • Crystal clear transparent presentation
  • Ripped sides for secure grip
  • Leak-proof
  • PVC
Order Info
Le chiusure non sono incluse; venduto separatamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.25 l
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) interno collo 19.9 mm
Da utilizzare con (applicazione) Conservazione, confezionamento, invio di campioni, spedizione
Materiale PVC
Finitura collo Stretto
Closure Included No
Bocca Stretta
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 151.5 mm
Product Type Bottiglia a collo stretto