Learn More
Kautex™ Flacone con collo stretto in PVC trasparente
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.25 l
0.5 L
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 106
pezzi 194
pezzi 390
Descrizione
- Crystal clear transparent presentation
- Ripped sides for secure grip
- Leak-proof
- PVC
Order Info
Le chiusure non sono incluse; venduto separatamente.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 0.25 l |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 19.9 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Conservazione, confezionamento, invio di campioni, spedizione |
| Materiale | PVC |
| Finitura collo | Stretto |
| Closure Included | No |
| Bocca | Stretta |
| Forma | Pozzetti quadrati |
| Altezza (sistema metrico) | 151.5 mm |
| Vedi altri risultati |