Learn More
Buerkle™ Contenitori con collo largo in PVC trasparente
Codice prodotto. 11822633 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
200 mL
300 mL
500 ml
750 mL
1000 ml
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11822633
Marca: Buerkle™ 03552000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In PVC a elevata trasparenza per garantire la massima visibilità e resistenza agli urti. I contenitori con imboccatura larga in PVC Buerkle™ sono caratterizzati da un'ampia apertura per il riempimento facile e sicuro.
  • Polypropylene black screw lid with polyethylene seal
  • Suitable for liquid, powder or granules, capsules, dyes
  • Use for transport of samples and specimens
  • Square shape optimizes storage space
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Colore Transparent
Dimensioni (L x P x A) 120 x 120 x 190 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 69 mm
Materiale PVC
Lunghezza (sistema metrico) 120mm
Larghezza (sistema metrico) 120mm
Colore chiusura Black
Closure Included
Bocca Larga
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 190 mm
Rivestimento interno chiusura Polyethylene
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap