Learn More
Buerkle™ Contenitori con collo largo in PVC trasparente
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
200 mL
300 mL
500 ml
750 mL
1000 ml
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Polypropylene black screw lid with polyethylene seal
- Suitable for liquid, powder or granules, capsules, dyes
- Use for transport of samples and specimens
- Square shape optimizes storage space
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 200 mL |
| Colore | Transparent |
| Dimensioni (L x P x A) | 59 x 59 x 91 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 41 mm |
| Materiale | PVC |
| Lunghezza (sistema metrico) | 59mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 59mm |
| Colore chiusura | Black |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Larga |
| Vedi altri risultati |