Learn More
Buerkle™ PVC VacuMan™ Vacuum Pump
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Portata:
16 mL/stroke
32 mL/stroke
Include:
With gauge
Without gauge
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Maintenance-free
- Self-lubricating
- Mainly corrosion resistant
- Connection for hoses with 6.4mm inner diameter
- Available with or without gauge
Specifica
Specifica
| Vuoto max | -850 Mbar |
| Include | With gauge |
| Materiale | PVC |
| Portata | 16 mL/stroke |
| Da utilizzare con | Connection for Hoses with 6.4 mm Inner Diameter |
| Tipo di pompa | Pompa da vuoto |
| Applicazioni | Vacuum filtration, taking samples, dissipation of desiccators |