Learn More
VACUUBRAND™ PVC Vacuum Tubings with Internal Spiral with Small Flanges KF
Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
16 mm
25 mm
40 mm
Overall Length (Metric):
50 cm
500 mm
100 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Small flanges made of aluminum, with internal stainless steel spiral
- Available in a range of sizes and lengths
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 16 mm |
| Materiale | PVC |
| Overall Length (Metric) | 50 cm |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Dimensioni dei tubi | 16 |
| Product Type | Vacuum Tubing |