Learn More
VACUUBRAND™ PVC Vacuum Tubings with Internal Spiral with Small Flanges KF
Codice prodotto. 10479692 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
16 mm
25 mm
40 mm
Overall Length (Metric):
50 cm
500 mm
100 cm
Tamaño de la unidad:
Pezzo
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10479692
Marca: VACUUBRAND™ 20686011
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A smooth, flexible and chemically resistant tubing option for the laboratory.
  • Small flanges made of aluminum, with internal stainless steel spiral
  • Available in a range of sizes and lengths
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diametro (sistema metrico) interno 25 mm
Materiale PVC
Overall Length (Metric) 50 cm
Quantità confezione 1 Each
Dimensioni dei tubi 25
Product Type Vacuum Tubing
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado