Learn More
Kautex™ PVC Wide Neck Square Container, Brown
Codice prodotto. 15366985
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 406
Codice prodotto. 15366985
Marca: Kautex™ 2000070699
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The PVC Wide Neck Square Container can be filled and cleaned with ease due to the roomy neck configuration, and the brown color makes it ideal for light sensitive media.
  • Member of Series 310 container family.
  • Leakproof.
  • Closure available separately.
  • Suitable for food.
  • Ideal for light sensitive media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Colore Translucent Brown
Materiale PVC
Lunghezza (sistema metrico) 59.5 mm
Quantità 406 per case
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) 59.5 mm
Certificazione/Conformità Reference Declaration of Compliance
Closure Included No
Monouso Reusable
Graduated No
Bocca Larga
Forma Pozzetti quadrati
Fit for Purpose Certified Quality
Altezza (sistema metrico) 87 mm
Product Type Container
Da utilizzare con (apparecchiatura) Nothing specific
Larghezza (sistema imperiale) 2.34 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 2.34 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.43 in.
Autoclavabile Non autoclavabile