Learn More
Gilson™ PVDF Connectors
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
1 to 2mm tubing I.D. to 2 to 3mm
2 to 3mm tubing I.D. to 2 to 3mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- These products are replacement parts for Gilson HPLC systems
Specifica
Specifica
| Materiale | PVDF |
| Da utilizzare con | 2 to 3mm tubing I.D. to 2 to 3mm |
| Quantità confezione | 10 Set |
| Product Type | Connector |