Learn More
Buerkle™ Connettori a Y cilindrici in PVDF
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11872303
Click to view available options
Da utilizzare con:
3 to 5 mm Hose
5 to 7 mm Hose
7 to 9 mm Hose
9 to 11 mm Hose
Da 11 a 13 mm
Da 13 a 15 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11872303
Marca: Buerkle™ 87120004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Safeguard a flexible and safe connection for demanding applications with these Y connectors. ™
  • Disponibilità di numerosi formati
  • PVDF
  • °
  • Sterilizzabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EU Foodstuffs, RoHS
Autoclavabile Sì
Materiale PVDF
Da utilizzare con 3 to 5 mm Hose
Quantità confezione 10/Pk.; 20/Scale
Resistance Properties Chemical-Resistant, Up to 160°C Temperature-Resistant, UV-Resistant
Forma Cilindrico a Y
Colore Trasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 160°C
Product Type Connettore a Y