Learn More
Buerkle™ PVDF Four-Way-Connectors
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
11 to 13 mm
13 to 15 mm
3 to 5 mm
5 to 7 mm
7 to 9 mm
9 to 11 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- PVDF, Temperature resistant up to +160 °C max., highly resistant to chemicals
- Sterilisable
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EU Foodstuffs, RoHS |
| Diametro (sistema metrico) | 3 to 5 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | PVDF |
| Da utilizzare con | Tubing with Diameter of 3 to 5 mm |
| Quantità confezione | 10/Pk.; 20/Scale |
| Resistance Properties | Chemical-Resistant, Up to 160°C Temperature-Resistant, UV-Resistant |
| Colore | Trasparente |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 160°C |
| Product Type | 4-Way Connector |