Learn More
Buerkle™ Tubi flessibili in PVDF con ugelli cilindrici
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10106080
Click to view available options
Da utilizzare con:
11 to 13 mm Hose
13 to 15 mm Hose
3 to 5 mm Hose
5 to 7 mm Hose
7 to 9 mm Hose
9 to 11 mm Hose
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10106080
Marca: Buerkle™ 87100004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with various hose sizes, these tubing connectors are sterilizable.
  • Temperature resistant up to 160°C
  • Highly resistant to chemicals
  • Sterilizable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EU Foodstuffs, RoHS
Diametro (sistema metrico) 3 to 5 mm
Autoclavabile Autoclavable
Materiale PVDF
Da utilizzare con 3 to 5 mm Hose
Quantità confezione 10
Resistance Properties Chemical-Resistant, Up to 160°C Temperature-Resistant, UV-Resistant
Sterilità Sterilizable
Forma Diritto
Colore Trasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 160°C
Product Type Hose Tubing Connector