Learn More
Cole-Parmer™ PVDF Manifold, 4 port
Codice prodotto. 11775278
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1/4 in. x 1/8 in.
3/8 in. x 1/4 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11775278
Marca: Cole-Parmer™ 3152339
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Expand your flow and line capacity with these manifolds. Choose the number of ports and connections to suit your needs.
  • Constructed of durable PVDF.
  • Ideal for applications requiring excellent chemical compatibly.
  • Available in a variety of configurations
Specifica
Materiale PVDF
Overall Length (English) 4 1/8 in.
Overall Length (Metric) 10.48 cm
Min. Operating Temperature (English) -65°F
Min. Operating Temperature (Metric) -54°C
Dimensioni dei tubi 3/8 in. x 1/4 in.
Ingresso 3/8 in. NPT(F)
Porta di uscita 1/4 in. NPT(F)
Larghezza (sistema metrico) 3.18 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Altezza (sistema metrico) 3.18 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Pressione massima 110 psi
Max. Operating Temperature (English) 230°F
Max. Operating Temperature (Metric) 110°C
Product Type Manifold