Learn More
Cole-Parmer™ PVDF Manifold, 8 port
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1/2 in. x 3/8 in.
1/4 in. x 1/8 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Constructed of durable PVDF.
- Ideal for applications requiring excellent chemical compatibly.
- Available in a variety of configurations
Specifica
Specifica
| Materiale | PVDF |
| Overall Length (English) | 8.75 in. |
| Overall Length (Metric) | 22.23 cm |
| Min. Operating Temperature (English) | -65°F |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -54°C |
| Dimensioni dei tubi | 1/2 in. x 3/8 in. |
| Ingresso | 1/2 in. NPT(F) |
| Porta di uscita | 3/8 in. NPT(F) |
| Larghezza (sistema metrico) | 3.81 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1.5 in. |
| Vedi altri risultati |