Learn More
Cole-Parmer™ Kynar™ Standard PVDF Gas Sampling Bags
Codice prodotto. 11720099 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.3 L
3.8 L
8.1 L
37.7 L
85.7 L
Include:
Septum valve
on/off valve
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Include unitSize
11720099 37.7 L Septum valve Pezzo
11720309 0.3 L Septum valve Pezzo
11770329 3.8 L Septum valve Pezzo
11795848 85.7 L on/off valve Pezzo
11795858 8.1 L on/off valve Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11720099 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0141035
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 06-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these bags made from corrosive-resistant Kynar™ for all your application needs. Standard Kynar™ PVDF Gas Sampling Bags feature strong seams for added durability.
All standard models have either an on/off valve (3⁄16'' nickel-plated brass hose barb) or a silicone septum in polypropylene housing.
  • Max temp: 160°F (71°C)
  • Individually sealed in a dust-protected outer bag that also blocks out sunlight
  • Single-wide seam
  • Available in 2-mil and 4-mil thick style
Specifica
Include Septum valve
Materiale PVDF
Temperature Range (Metric) 71°C
Spessore (sistema imperiale) 3 mil
Dimensioni (L x P) 609.6 x 609.6mm
Product Type Gas Sampling Bag
Capacità (sistema metrico) 37.7 L
Lunghezza (sistema metrico) 609.6 mm
Larghezza (sistema metrico) 609.6 mm