Learn More
Masterflex™ PVDF Threaded Reducing Nipple
Product Code. 11780129
Click to view available options
Dimensioni filo:
3/8 x 1/4 in. NPT(M)
Unit Size:
pezzi 10
Product Code. 11780129
Brand: Masterflex™ 3062341
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Threaded fittings provide a more permanent fluid path
  • Use with our rigid tubing for high-pressure applications
  • Good chemical resistance
  • Rated to 200psi at 77°F (25°C)
  • Usable from -40 to +200°F (-40 to +93°C)
Specifications
Descrizione NPT(M) Connection
Autoclavabile Autoclavable
Materiale PVDF
Quantità confezione 10 Fittings
Dimensione della porta 3/8 x 1/4 in. NPT(M)
Metodo di sterilizzazione Autoclave or Ethylene Oxide
Dimensioni filo 3/8 x 1/4 in. NPT(M)
Product Type Reducing Nipple