missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PWP2 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA542781
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Peptide sequence: VQTGSIEGRH DLKTGRKELD KITAKHAAKG KAFTALCYSA DGHSILAGGM Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rat: 100%.
PWP2 belongs to the WD repeat PWP2 family. It contains 14 WD repeats. The exact function of PWP2 is not known.
Specifica
| PWP2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PWP2 | |
| 6530411D08Rik; EHOC-17; periodic tryptophan protein 2 homolog; periodic tryptophan protein 2 homolog; LOW QUALITY PROTEIN: periodic tryptophan protein 2 homolog; Pwp2; PWP2 periodic tryptophan protein homolog; PWP2 periodic tryptophan protein homolog (yeast); PWP2 small subunit processome component; PWP2, small subunit processome component; PWP2, UTPB SSU processome subunit; PWP2H; UTP1; wdp103; WD-repeat protein p103 | |
| Rabbit | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 5822 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
| Q15269 | |
| PWP2 | |
| Synthetic peptide directed towards the middle region of human PWP2. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto