Learn More
Karl Hecht™ Pycnometers According to Gay-Lussac
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With ground-in stopper
- Precisely adjusted
- Available in different capacities
Specifica
Specifica
| Tipo | Pycnometer acc. to Gay-Lussac |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measuring liquid density |
| Descrizione | With ground-in stopper |