Learn More
Karl Hecht™ Pycnometers According to Gay-Lussac
Codice prodotto. p-7147872
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10758102
Marca: Karl Hecht™ 42571008
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For the measurement of liquid density in the laboratory.
  • With ground-in stopper
  • Precisely adjusted
  • Available in different capacities
Specifica
Tipo Pycnometer acc. to Gay-Lussac
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Da utilizzare con (applicazione) Measuring liquid density
Descrizione With ground-in stopper