Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyrantel pamoate, 98%
Codice prodotto. 15791779 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15791779
Marca: Thermo Scientific Chemicals 461890050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 22204-24-6 | C11H14N2S·C23H16O6 | 594.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22204-24-6
Formula molecolare C11H14N2S·C23H16O6
Molecular Weight (g/mol) 594.68
InChI Key AQXXZDYPVDOQEE-MXDQRGINSA-N
PubChem CID 5281033
ChEBI CHEBI:8655
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrantel pamoate
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 594.68
Percent Purity 98%