Learn More
Pyrantel pamoate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16445936
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 16445936
Marca: Medchem Express HY12640
MedChemExpress Pyrantel pamoate (Pyrantel embonate), a tetrahydropyrimidine broad-spectrum anthelmintic, is a nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) agonist. Pyrantel pamoate can elicit spastic muscle paralysis in parasitic worms. Pyrantel pamoate can be used for the research of astrointestinal nematodes infections.
Pyrantel pamoate (Pyrantel embonate), a tetrahydropyrimidine broad-spectrum anthelmintic, is a nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) agonist. Pyrantel pamoate can elicit spastic muscle paralysis in parasitic worms. Pyrantel pamoate can be used for the research of astrointestinal nematodes infections.
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrantel pamoate
Forma fisica Powder
CAS 22204-24-6
Colore Yellow
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C34H30N2O6S
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo Pyrantel embonate
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (84.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C4C=CC=CC4=C1)O.CN5CCCN=C5/C=C/C6=CC=CS6
Molecular Weight (g/mol) 594.68
Peso formulazione 594.68
Percent Purity 99.94%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.